Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de conductividad portátil Orion Star™ A222
Descripción
Registre mediciones precisas y fiables de conductividad, sólidos disueltos totales (TDS), salinidad, resistividad y temperatura con el medidor de sobremesa de conductividad Thermo Scientific™ Orion™ Star A222, ideal para una amplia gama de aplicaciones y análisis avanzados de conductividad sobre el terreno. Obtenga lecturas compensadas de la temperatura con las opciones de EP, lineal y no lineal con temperaturas de referencia de 15, 20 o 25 °C. Registre hasta 1000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera los registros mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador. El medidor resistente al agua garantiza un rendimiento sólido y duradero con una carcasa de clasificación IP67.
No’ deje sus mediciones al azar cuando analice muestras fuera del laboratorio. Los medidores de conductividad portátiles Orion Star A222 ofrecen la fiabilidad que necesita en un envase fácil de usar para las necesidades concretas de sus pruebas de conductividad. Este medidor portátil resistente al agua muestra datos fundamentales con sus mediciones, incluidos temperatura, fecha y hora, tipo de lectura, estabilidad de la medición, información de la calibración activa y estado de la fuente de alimentación.
- Mida conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura.
- Realice calibraciones de conductividad de hasta cinco puntos.
- La calibración automática de los valores de conductividad ofrece lecturas uniformes en todo el intervalo de medición sin necesidad de recalibrar
- Utilice la compensación de la temperatura de conductividad con desviación, lineal o no lineal con temperaturas de referencia de 15, 20 o 25 °C.
- Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento
- Capture sus lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla y Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de retención.
- El registro de datos recopila un máximo de 1000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora
- La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
- El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
- Opciones de alimentación flexible con pilas AA o adaptador de alimentación universal
- Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno.
- Los kits de medidores incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado.
- Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit del medidor portátil de conductividad/TDS/salinidad/resistividad Orion Star A222 con sensor de conductividad DuraProbe de 4 celdas, soluciones, coraza para medidores y maletín de campo |
| Incluye | Medidor de conductividad Star A222 con pilas; sonda de conductividad (K=0,475) 013010MD DuraProbe de epoxi de 4 sondas con cable de 3 metros; sobres estándar 01100710 de conductividad 1413uS; sobres de solución de enjuague 911110; maletín de transporte rígido para el medidor STARA-CS Star A; carcasa protectora STARA-AR con soporte de electrodos |
| Exactitud (conductividad) | 0,5 % de lectura ±1 dígito > 3 μS; 0,5 % de lectura ±0,01 μS ≤3 μS |
| Salidas | USB, RS232 |
| Measurement Modes | Conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature |
| Sondas compatibles | Sensores de conductividad de 2 o 4 celdas con temperatura integrada |
| Constante de celda | 0,001 a 199,9 cm-1 |
| Calibración | Conductividad y temperatura |
| Puntos de calibración (conductividad) | 5 |
| Intervalo (conductividad) | De 0,001 μS/cm a 3000 mS/cm |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.