Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de conductividad portátil Orion Star™ A222
BIOPHARMA
Código de producto. 11651469
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de sonda:
Sensor de conductividad (incluye sensor de conductividad de 4 celdas 013010MD Orion DuraProbe)
Sensor de conductividad (se vende por separado)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de sonda Tamaño de la unidad
11651469 Sensor de conductividad (se vende por separado) cada uno
11661469 Sensor de conductividad (incluye sensor de conductividad de 4 celdas 013010MD Orion DuraProbe) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11651469 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor STARA2220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1297.96€
    1041.49€ / paquete de 1
    Ahorro 256.47€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Mida de forma fiable conductividad, TDS, salinidad, resistividad y temperatura con el medidor de conductividad portátil Thermo Scientific™ Orion™ Star A222 para análisis de campo avanzados
Registre mediciones precisas y fiables de conductividad, sólidos disueltos totales (TDS), salinidad, resistividad y temperatura con el medidor de sobremesa de conductividad Thermo Scientific™ Orion™ Star A222, ideal para una amplia gama de aplicaciones y análisis avanzados de conductividad sobre el terreno. Obtenga lecturas compensadas de la temperatura con las opciones de EP, lineal y no lineal con temperaturas de referencia de 15, 20 o 25 °C. Registre hasta 1000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera los registros mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador. El medidor resistente al agua garantiza un rendimiento sólido y duradero con una carcasa de clasificación IP67.
No’ deje sus mediciones al azar cuando analice muestras fuera del laboratorio. Los medidores de conductividad portátiles Orion Star A222 ofrecen la fiabilidad que necesita en un envase fácil de usar para las necesidades concretas de sus pruebas de conductividad. Este medidor portátil resistente al agua muestra datos fundamentales con sus mediciones, incluidos temperatura, fecha y hora, tipo de lectura, estabilidad de la medición, información de la calibración activa y estado de la fuente de alimentación.
  • Mida conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura.
  • Realice calibraciones de conductividad de hasta cinco puntos.
  • La calibración automática de los valores de conductividad ofrece lecturas uniformes en todo el intervalo de medición sin necesidad de recalibrar
  • Utilice la compensación de la temperatura de conductividad con desviación, lineal o no lineal con temperaturas de referencia de 15, 20 o 25 °C.
  • Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento
  • Capture sus lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla y Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de retención.
  • El registro de datos recopila un máximo de 1000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora
  • La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
  • El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
  • Opciones de alimentación flexible con pilas AA o adaptador de alimentación universal
  • Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno.
  • Los kits de medidores incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado.
  • Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor portátil de conductividad/TDS/salinidad/resistividad Orion Star A222
Incluye Medidor de conductividad Star A222, 4 pilas AA, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores
Exactitud (conductividad) 0,5 % de lectura ± 1 dígito > 3 μS; 0,5 % de lectura ± 0,01 μS ≤3 μS
Salidas USB, RS232
Measurement Modes Conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature
Sondas compatibles Sensores de conductividad de 2 o 4 celdas con temperatura integrada
Constante de celda 0,001 a 199,9 cm-1
Calibración Conductividad y temperatura
Puntos de calibración (conductividad) 5
Intervalo (conductividad) De 0,001 μS/cm a 3000 mS/cm
Resolución (conductividad) 0,001 μS (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos
Compensación de la temperatura Lineal, nLFn (agua ultrapura no lineal) o desactivado
Temperatura de referencia (métrico) 15, 20, 25 °C
Intervalo (salinidad) De 0,06 a 80,00 psu, de 0,05 a 42,00 ppt
Resolución (salinidad) 0,01 psu o 0,01 ppt (mínimo), intervalo automático
Exactitud (salinidad) 0,5 % de la lectura ±1 dígito
Modos de medición de salinidad Salinidad práctica (psu)
Intervalo (TDS) 0.001 to 200.0 ppt
Resolución (TDS) 0,001 ppm (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos
Exactitud (TDS) 0,5 % de la lectura ±1 dígito
Intervalo de factor de TDS Lineal (de 0,02 a 9,99)
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +105 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud (temperatura) ±0,1 °C
Intervalo (resistividad) De 2 a 100,0 megaohmios
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Tipo de pantalla Pantalla gráfica LCD con retroiluminación
Opción de retroiluminación Sí, seleccionable
Memoria La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Puntos de datos 1000 con sello de fecha y hora
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modo de medición de lectura automática; registro manual de datos con modo de medición continuo
Detalles de gestión de datos Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Salida de alarma Alarma de calibración necesaria (fija, 12 horas)
Entradas MiniDIN de 8 pines (sensor de conductividad con temperatura integrada)
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP67
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (se vende por separado, n.º de cat. 1010003)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 x 10 x 6,5 cm (9,5 x 3,9 x 2,6 pulg)
Peso (métrico) 0,5 kg
Peso (imperial) 1,2 lb
Garantía Medidor de 3 años
Tipo de sonda Sensor de conductividad (se vende por separado)
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85% (sin condensación)
Modelo Medidor portátil de conductividad/TDS/salinidad/resistividad/temperatura Orion Star A222
Resolución (resistividad) 1 ohmio o 0,1 megohmio, rango automático
Fuente de alimentación 4 pilas AA (incluidas) o adaptador de CA universal (se vende por separado)
Métodos 10 por canal con protección por contraseña
Estabilidad Smart Stability y Smart Averaging
Teclado Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
Idiomas Inglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean available with software update
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41° a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Canales 1
Tipo Portable Conductivity Meter
Exactitud (resistividad) 0,5 % de la lectura ±1 dígito
Batería, tipo 4 AA (incluidas)
Duración de la batería 800 h