Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH portátil Orion Star™ A221
BIOPHARMA
Código de producto. 15622057
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit de medición de pH ORP
Kit de medición de pH en alimentos/bebidas
Kit estándar de medición de pH
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
15622057 Kit de medición de pH en alimentos/bebidas cada uno
11631469 - cada uno
15505199 Kit estándar de medición de pH 1 unidad
15612057 Kit de medición de pH ORP cada uno
11641469 - 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15622057 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor STARA2218
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida de forma fiable pH, mV, ORP y temperatura con nuestro medidor de pH portátil para los análisis de campo avanzados y la interfaz con impresoras u ordenadores.
Registre mediciones precisas y fiables de pH, mV, ORP y temperatura con el medidor de pH portátil Thermo Scientific™ Orion Star™ A221. Este medidor es ideal para una amplia gama de aplicaciones y análisis de campo de pH avanzados. Realice calibraciones de pH de hasta 5 puntos, registre hasta 1000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador con el software de descarga gratuita Orion™ Star Com. El medidor resistente al agua garantiza un rendimiento sólido y duradero en exteriores con una carcasa de clasificación IP67.
No’ deje sus mediciones al azar cuando analice muestras fuera del laboratorio. Los medidores de pH portátiles Orion Star A221 ofrecen la fiabilidad que necesita en un envase fácil de usar para las necesidades concretas de sus pruebas de pH. Este medidor portátil resistente al agua muestra datos fundamentales con sus mediciones, incluidos temperatura, fecha y hora, tipo de lectura, estabilidad de la medición, información de la calibración activa y estado de la fuente de alimentación.
  • Mida pH, mV, mV relativos u ORP con temperatura
  • Realice calibraciones de pH de hasta 5 puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST y DIN con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados
  • Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento
  • Capture sus lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla y Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de retención.
  • El registro de datos recopila un máximo de 1000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora
  • La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
  • El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
  • Opciones de alimentación flexible con pilas AA o adaptador de alimentación universal opcional
  • Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno.
  • Los kits de medidores incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado.
  • Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1 y FCC Clase A
  • Garantía de sustitución de 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit para alimentos del medidor portátil de pH Orion Star A221 con electrodo de pH de punta de lanza ROSS y sonda ATC
Incluye Medidor de pH Star A221, 8163electrodo de pH de punta de lanza BNWP ROSS, 927007MD sonda ATC de acero inoxidable, bolsas de enjuague y tampón de pH 4/7/10, solución de almacenamiento ROSS, armadura de protección del medidor, maletín de transporte de lado rígido, 4 pilas AA, cable de ordenador
Exactitud (temperatura) ± 0,1 °C
Exactitud (mV) ±0,2 o ±0,05 %, el que sea mayor
Exactitud (pH) ±0.002
Detalles de gestión de datos Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Salidas USB, RS-232
Measurement Modes pH, mV, mV relativos, ORP con temperatura, mV, Relative mV, ORP with Temperature
Calibración pH, mV relativos (RmV), ORP y temperatura
Intervalo (pH) De - 2 a 20
Resolución (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Intervalo (mV) ±2000
Intervalo (ORP) ±2000,0mV
Resolución (mV) 0,1 mV
Calibration Points Desde 1 hasta 5
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +105 °C
Intervalo de temperatura (imperial) 22,0° hasta 221,0°F
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Tipo de pantalla LCD, gráfico con retroiluminación
Backlight Option Sí, seleccionable
Memoria La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Puntos de datos 1000 con sello de fecha y hora
Tipo de función de registro Automático con modo de medición Auto-Read, manual con nodo de medición continuo
Salida de alarma Alarma de calibración necesaria (fija, 12 horas)
Entradas BNC (electrodo de pH u ORP), punta de pines (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura)
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP-67
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (se vende por separado, n.º de cat. 1010003)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 x 10 x 6,5 cm
Peso (métrico) 0,5 kg
Peso (imperial) 1,2 lb
Teclado Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
Modelo Medidor portátil de pH/mV/RmV/ORP/temperatura Orion Star A221
Fuente de alimentación Adaptador universal de CA (incluido) o 4 pilas AA (se vende por separado)
Tipo de sonda Electrodo de pH, electrodo de ORP, electrodo de semicelda de referencia, sonda ATC de temperatura (incluye 8163electrodo de pH de punta de lanza BNWP ROSS y 927007MD sonda ATC)
Idiomas Inglés, español, francés, italiano, alemán y chino; portugués y coreano disponibles con la actualización de software
Intervalo (mV relativos) ± 2000,0 mV
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85% (sin condensación)
Punto isopotencial 7.000pH
Estabilidad Smart Stability y Smart Averaging
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41 °F a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Canales 1
Batería, tipo 4 pilas AA
Tipo Kit de medición de pH en alimentos/bebidas
Duración de la batería 800 h