Learn More
Thermo Scientific™ Medidor multiparamétrico de pH y oxígeno disuelto de sobremesa Orion Star™ A216
BIOPHARMA
Código de producto. 11621469
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de medición
Medidor
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11621469 Medidor 1 PCS
11611469 Kit de medición 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11621469 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor STARA2160
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mida de forma fiable pH, oxígeno disuelto y temperatura con nuestro medidor multiparamétrico de sobremesa de pH/DO/RDO para los análisis de laboratorio avanzados y la interfaz.
Registre mediciones precisas y fiables de pH, mV, ORP, oxígeno disuelto y temperatura con el medidor multiparamétrico de pH/oxígeno disuelto de sobremesa Thermo Scientific™ Orion Star™ A216. Este medidor es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluido el análisis avanzado de pH y oxígeno disuelto en el laboratorio. Utilice los dos canales para medir el pH y el oxígeno disuelto de forma simultánea o ver cada canal por separado. Utilice una sonda de DO polarográfica u óptica de RDO para obtener la flexibilidad definitiva en los sensores. Registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador.
Los medidores de sobremesa de pH/RDO/DO Thermo Scientific Orion Star A216 son unos medidores de laboratorio fáciles de usar y fiables con funciones y características avanzadas. El indicador de estabilidad y los modos de lectura seleccionables proporcionan flexibilidad y control de las pruebas. Todos los datos fundamentales se muestras con sus mediciones, incluidos temperatura, fecha y hora, tipo de lectura, estabilidad de la medición, información de la calibración activa e icono de estado del electrodo. Las instrucciones de configuración y calibración en pantalla se pueden mostrar en distintos idiomas locales. Con las actualizaciones del software se añadirán nuevos idiomas.
La navegación es rápida y sencilla gracias a un teclado exhaustivo con teclas de función específicas del menú, teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso, además de teclas de encendido, medición, vista de registro y agitador que garantizan un funcionamiento sencillo. Todos los menús de configuración se encuentran en una sola ubicación con acceso directo mediante una sola tecla, por lo que podrá acceder rápidamente, evaluar, cambiar las mediciones y la configuración del instrumento.
  • Combine la comodidad con las ventajas de un medidor de pH y un medidor de oxígeno disuelto en un sistema fácil de usar.
  • Mida pH, mV, mV relativos o ORP con temperatura en el canal uno. Mida el oxígeno disuelto como porcentaje de saturación o mg/l con la temperatura mediante las sondas ópticas de RDO o las sondas de DO polarográficas en el canal dos.
  • Visualice con facilidad mediciones individuales a pantalla completa y cambie rápidamente a pantalla dividida para visualizar distintas mediciones de forma simultánea.
  • Realice calibraciones de pH de hasta 5 puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST y DIN con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados y una opción de calibración que permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa.
  • Calibre el oxígeno disuelto mediante las opciones de aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado (valoración Winkler) o punto cero.
  • Compense automáticamente las lecturas de oxígeno disuelto mediante la sonda ATC de temperatura, la calibración manual de la salinidad y el barómetro integrado para las lecturas de presión barométrica.
  • Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento
  • Capture sus lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de retención y Timed registra los datos a intervalos específicos.
  • Elimine la necesidad del uso de barras agitadoras magnéticas con la sonda de agitador controlada por medidor (número de referencia 096019) para mezclar las soluciones de forma uniforme
  • El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de usuario y de muestra opcionales
  • El registro de calibración almacena las 10 calibraciones más recientes
  • La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
  • El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
  • Opciones de potencia flexibles con adaptador de alimentación universal o pilas AA opcionales
  • La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado
  • Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1 y FCC Clase A
  • Garantía de sustitución de 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de No. 1010003)
Salidas USB, RS232
Exactitud (barómetro) ±6 mmHg
Exactitud (mV) ±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (pH) ±0,002
Exactitud (OD polarográfica) ± 0,2 mg/l o ± 2 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (RDO) ± 0,1 mg/l hasta 8 mg/l, ± 0,2 mg/l desde 8 hasta 20 mg/l, ± 10 % de la lectura hasta 50 mg/l
Salida de alarma Alarma de límite alto/bajo, alarma de calibración necesaria
Opción de retroiluminación Sí, seleccionable
Corrección de la presión barométrica De 400 a 850 mmHg, automático mediante barómetro integrado o entrada manual
Duración de la batería 800 h
Batería, tipo 4 AA (se venden por separado)
Calibración pH con opción de edición de calibración, mV relativos (RmV), ORP, oxígeno disuelto y temperatura
Modos de calibración Aire con agua saturada y agua saturada con aire, manual (valoración Winkler) y punto cero
Puntos de calibración Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto
Puntos de calibración (pH) Desde 1 hasta 5
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Detalles de gestión de datos Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Puntos de datos 2000 con sello de fecha y hora
Descripción Medidor de pH/ODR/OD de sobremesa Orion Star A216 con soporte
Canales 2
Tipo de pantalla LCD gráfica, retroiluminada
Clasificación IP IP 54
Measurement Modes pH, mV, mV relativos (RmV) u ORP con temperatura; oxígeno disuelto como % de saturación o mg/l con temperatura, mV, Relative mV, ORP with Temperature, Dissolved Oxygen (% Saturation), Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature)
Percent Saturation Range Polarographic DO De 0,0 al 600,0 % de saturación
Intervalo (mV) ±2000,0 mV
Intervalo (pH) Desde -2,000 hasta 20,000
Resolución (pH) 0,1/0,01/0,001
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +105,0 °C
Incluye Medidor de pH/ODR/OD Star A216, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores
Entradas BNC (electrodo de pH u ORP), punta de pin (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), MiniDIN de 9 pines (sensor óptico de ODR o polarográfico de OD con temperatura integrada), entrada de agitador (sonda de agitador)
Punto isopotencial 7.000pH
Teclado Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
Idiomas Inglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modos de medición de lectura automática y con temporizador; registro manual de datos con medición continua
Memoria La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Métodos 10 por canal con protección por contraseña
Modelo Medidor de pH/mV/RmV/ORP/óptico de ODR/oxígeno disuelto/temperatura de sobremesa Orion Star A216
Percent Saturation Range (Polarographic DO) De 0,0 al 600,0 % de saturación
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) ±2 % de saturación ≤ 200 % de saturación, ±10 % de saturación > 200 % de saturación
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) 0,1, 1 % de saturación
Intervalo de saturación porcentual (RDO) Del 0,0 al 500,0 % de saturación
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) ±2 % de saturación o ±2 % de lectura, lo que sea mayor
Resolución de saturación en porcentaje (RDO) 0,1, 1 % de saturación
Fuente de alimentación Adaptador universal de CA (incluido) o 4 pilas AA (se vende por separado)
Intervalo de presión De 400 a 850 mmHg
Resolución de presión 1 mmHg
Tipo de producto Medidor
Intervalo (ORP) ±2000,0 mV
Intervalo (OD polarográfica) De 0,00 a 90,00 mg/l
Intervalo (RDO) De 0,00 a 50,00 mg/l
Intervalo (mV relativos) ±2000,0 mV
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 % (sin condensación)
Resolución (mV) 0,1 mV
Resolución (OD polarográfica) 0,01, 0,1 mg/l
Resolución (RDO) 0,01, 0,1 mg/l
Factor de salinidad De 0,0 a 45,0 ppt, corrección automática mediante entrada manual de salinidad de la muestra
Estabilidad Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Exactitud de temperatura ±0,1 °C
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41°F a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Intervalo de temperatura (imperial) De 22,0 °F a 221,0 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C (0,1 °F)
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Garantía Medidor de 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 pulg x 7,1 pulg x 4,3 pulg)
Peso (imperial) 2 lb
Peso (métrico) 0,9 kg