Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH e ISE de sobremesa Orion Star™ A214
BIOPHARMA
Código de producto. 11641459
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de medición de electrodos de amoníaco
Kit de medición de electrodos de fluoruro
Kit de medición de electrodos de pH
Kit de medición de electrodos de sodio
Medidor de pH/ISE
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11641459 Medidor de pH/ISE 1 PCS
11651459 Kit de medición de electrodos de pH 1 PCS
11661459 Kit de medición de electrodos de amoníaco 1 PCS
11671459 Kit de medición de electrodos de fluoruro 1 PCS
11681459 Kit de medición de electrodos de sodio 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11641459 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor STARA2140
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mida de forma fiable pH, concentración de iones, mV, ORP y temperatura con el medidor de pH/ISE de sobremesa para los análisis de laboratorio avanzados y la interfaz.
Registre mediciones precisas y fiables de pH, concentración de iones, mV, ORP y temperatura con el medidor de sobremesa de pH/ISE Thermo Scientific™ Orion Star™ A214. Este medidor es ideal para una amplia gama de aplicaciones y análisis avanzado de pH o iones en el laboratorio. Realice calibraciones de pH y electrodo de ión selectivo (ISE) de hasta 5 puntos, registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador con el software de descarga gratuita Orion Star™ Com. Utilice el soporte de electrodos incluido para colocar fácilmente los sensores en las muestras y simplificar el almacenamiento para minimizar las roturas.
Los medidores de pH e ISE de sobremesa Thermo Scientific Orion Star A214 son unos medidores de laboratorio fáciles de usar y fiables con funciones y características avanzadas. El indicador de estabilidad y los modos de lectura seleccionables proporcionan flexibilidad y control de las pruebas. Todos los datos fundamentales se muestras con sus mediciones, incluidos temperatura, fecha y hora, tipo de lectura, estabilidad de la medición, información de la calibración activa e icono de estado del electrodo. Las instrucciones de configuración y calibración en pantalla se pueden mostrar en distintos idiomas locales. Con las actualizaciones del software se añadirán nuevos idiomas.
La navegación es rápida y sencilla gracias a un teclado exhaustivo con teclas de función específicas del menú, teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso, además de teclas de encendido, medición, vista de registro y agitador que garantizan un funcionamiento sencillo. Todos los menús de configuración se encuentran en una sola ubicación con acceso directo mediante una sola tecla, por lo que podrá acceder rápidamente, evaluar, cambiar las mediciones y la configuración del instrumento.
  • Mida pH, concentración de iones, mV, mV relativos u ORP con temperatura.
  • Realice calibraciones de pH de hasta 5 puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST y DIN con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados
  • Realice calibraciones de ISE (electrodo de ión selectivo) de hasta 5 puntos con posibilidad de seleccionar ppm, M, mg/L, %, ppb o ninguna unidad.
  • La opción de edición de la calibración permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa
  • Las funciones avanzadas de ISE incluyen vacío no lineal seleccionable automáticamente y estabilidad de intervalo bajo
  • Elija entre una amplia gama de electrodos de ión selectivo Orion, incluidos electrodos que miden las concentraciones de amoníaco, amonio, bromuro, cadmio, calcio, dióxido de carbono, cloruro, cloro, cobre, cianuro, fluoruro, fluoroborato, yoduro, plomo, nitrato, potasio, plata, sodio, sulfato, surfactante y tiocianato.
  • Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento
  • Capture sus lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de retención y Timed registra los datos a intervalos específicos.
  • Elimine la necesidad del uso de barras agitadoras magnéticas con la sonda de agitador controlada por medidor (número de referencia 096019) para mezclar las soluciones de forma uniforme
  • El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de usuario y de muestra opcionales
  • El registro de calibración almacena las 10 calibraciones más recientes
  • La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
  • El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
  • Opciones de potencia flexibles con adaptador de alimentación universal o pilas AA opcionales
  • La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado
  • Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1 y FCC Clase A
  • Garantía de sustitución de 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de No. 1010003)
Salidas USB, RS232
Exactitud (ISE) ±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (mV) ±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (pH) ±0,002
Funciones avanzadas de ISE Pendiente segmentada (punto a punto), blanco automático no lineal seleccionable, rango de baja concentración estable
Salida de alarma Alarma de límite alto/bajo, alarma de calibración necesaria
Opción de retroiluminación Sí, seleccionable
Duración de la batería 800 h
Batería, tipo 4 AA (se venden por separado)
Calibración pH con opción de edición de calibración, concentración de iones (ISE) con opción de edición de calibración, relativo
Puntos de calibración Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto
Puntos de calibración (ISE) Desde 1 hasta 5
Puntos de calibración (pH) Desde 1 hasta 5
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Detalles de gestión de datos Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Puntos de datos 2000 con sello de fecha y hora
Descripción Medidor de pH/ISE de sobremesa Orion Star A214 con soporte
Canales 1
Tipo de pantalla LCD gráfica, retroiluminada
Clasificación IP IP 54
Measurement Modes pH, mV, mV relativos (RmV), ORP o concentración de iones (ISE) con temperatura, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature
Intervalo (mV) ±2000,0 mV
Intervalo (pH) Desde -2,000 hasta 20,000
Resolución (ISE) 0,0001 como mínimo, de 1 a 3 dígitos significativos (seleccionable por el usuario)
Resolución (pH) 0,1/0,01/0,001
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +105,0 °C
Incluye Medidor de pH/ISE Star A214, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores
Entradas BNC (electrodo selectivo de iones, de pH o de ORP), punta de pin (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), entrada de agitador (sonda de agitador)
Punto isopotencial 7.000pH
Teclado Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
Idiomas Inglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modos de medición de lectura automática y con temporizador; registro manual de datos con medición continua
Memoria La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Métodos 10 por canal con protección por contraseña
Modelo Medidor de sobremesa de pH/ISE/mV/RmV/ORP/temperatura Orion Star A214
Fuente de alimentación Adaptador universal de CA (incluido) o 4 pilas AA (se vende por separado)
Tipo de sonda Electrodo de pH, electrodo de ORP, electrodo selectivo de iones (ISE), electrodo de semicelda de referencia, sonda ATC de temperatura, sonda de agitador (se adquiere por separado)
Tipo de producto Medidor de pH/ISE
Intervalo (ISE) De 0,0001 a 19 900 con unidades seleccionables de ppm, molar, mg/l, %, ppb o ninguna
Intervalo (ORP) ±2000,0 mV
Intervalo (mV relativos) ±2000,0 mV
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 % (sin condensación)
Resolución (mV) 0,1 mV
Estabilidad Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Exactitud de temperatura ±0,1 °C
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41°F a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Intervalo de temperatura (imperial) De 22,0 °F a 221,0 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C (0,1 °F)
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Garantía Medidor de 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 pulg x 7,1 pulg x 4,3 pulg)
Peso (imperial) 2 lb
Peso (métrico) 0,9 kg