Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de sobremesa de conductividad, TDS, salinidad, resistividad Orion™ Star A212 con soporte
BIOPHARMA
Código de producto. 11681449
Change view
Click to view available options
Tipo de sonda:
Sensor de conductividad, sonda de agitador (incluye sensor de conductividad de 2 celdas 013016MD Orion de agua ultrapura)
Sensor de conductividad, sonda de agitador (incluye sensor de conductividad de 4 celdas 013005MD Orion DuraProbe)
Sensor de conductividad, sonda de agitador (se compra por separado)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de sonda unitSize
11681449 Sensor de conductividad, sonda de agitador (se compra por separado) 1 PCS
11691449 Sensor de conductividad, sonda de agitador (incluye sensor de conductividad de 4 celdas 013005MD Orion DuraProbe) 1 PCS
11601459 Sensor de conductividad, sonda de agitador (incluye sensor de conductividad de 2 celdas 013016MD Orion de agua ultrapura) 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11681449 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor STARA2120
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mida de forma fiable conductividad, TDS, salinidad, resistividad y temperatura con el medidor de conductividad de sobremesa para análisis de laboratorio avanzados.
Registre mediciones precisas y fiables de conductividad, sólidos disueltos totales, salinidad, resistividad y temperatura con el medidor de sobremesa de conductividad Thermo Scientific™ Orion Star™ A212, ideal para una amplia gama de aplicaciones y análisis avanzados de conductividad en el laboratorio. Ajuste las lecturas compensadas de la temperatura mediante las opciones de EP, agua pura lineal y no lineal con temperaturas de referencia de 5, 10, 15, 20 o 25 °C. Realice calibraciones de hasta cinco puntos, registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador.
Los medidores de sobremesa de conductividad Thermo Scientific Orion Star A212 son unos medidores de laboratorio fáciles de usar y fiables con funciones y características avanzadas. El indicador de estabilidad y los modos de lectura seleccionables proporcionan flexibilidad y control de las pruebas. Todos los datos fundamentales se muestras con sus mediciones, incluidos temperatura, fecha y hora, tipo de lectura, estabilidad de la medición e información de la calibración activa. Las instrucciones de configuración y calibración en pantalla se pueden mostrar en distintos idiomas locales. Con las actualizaciones del software se añadirán nuevos idiomas.
La navegación es rápida y sencilla gracias a un teclado exhaustivo con teclas de función específicas del menú, teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso, además de teclas de encendido, medición, vista de registro y agitador que garantizan un funcionamiento sencillo. Todos los menús de configuración se encuentran en una sola ubicación con acceso directo mediante una sola tecla, por lo que podrá acceder rápidamente, evaluar, cambiar las mediciones y la configuración del instrumento.
  • Mida conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura.
  • Realice calibraciones de hasta cinco puntos con una opción de edición de calibración que permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa
  • La calibración automática de los valores de conductividad ofrece lecturas uniformes en todo el intervalo de medición sin necesidad de recalibrar
  • Utilice la compensación de la temperatura de conductividad con desviación, EP (USP), lineal o no lineal con temperaturas de referencia de 5, 10, 15, 20 o 25 °C.
  • Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento.
  • Capture sus lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de retención y Timed registra los datos a intervalos específicos.
  • Elimine la necesidad del uso de barras agitadoras magnéticas con la sonda de agitador controlada por medidor (número de referencia 096019) para mezclar las soluciones de forma uniforme
  • El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de usuario y de muestra opcionales
  • El registro de calibración almacena las 10 calibraciones más recientes
  • La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
  • El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
  • Opciones de potencia flexibles con adaptador de alimentación universal o pilas AA opcionales
  • La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado.
  • Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor de conductividad/TDS/salinidad/resistividad de sobremesa Orion Star A212 con soporte
Incluye Medidor de conductividad Star A212, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores
Exactitud (conductividad) 0,5 % de lectura ± 1 dígito > 3 μS; 0,5 % de lectura ± 0,01 μS ≤3 μS
Salidas USB, RS232
Measurement Modes Conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature
Sondas compatibles Sensores de conductividad de 2 o 4 celdas con temperatura integrada
Constante de celda 0,001 a 199,9 cm-1
Calibración Conductividad con opción de edición de calibración y temperatura
Puntos de calibración (conductividad) 5
Intervalo (conductividad) De 0,001 μS/cm a 3000 mS/cm
Resolución (conductividad) 0,001 μS (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos
Compensación de la temperatura Lineal, nLFn (agua ultrapura no lineal), nLFu (agua ultrapura sin gas no lineal), EP (apagada con
Temperatura de referencia (métrico) 5, 10, 15, 20, 25 °C
Intervalo (salinidad) De 0,06 a 80,00 psu, de 0,05 a 42,00 ppt
Resolución (salinidad) 0,01 psu o 0,01 ppt (mínimo), intervalo automático
Exactitud (salinidad) 0,5 % de la lectura ±1 dígito
Modos de medición de salinidad Agua de mar natural (ppt) o salinidad práctica (psu)
Resolución (TDS) 0,001 ppm (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos
Exactitud (TDS) 0,5 % de la lectura ±1 dígito
Intervalo de factor de TDS Lineal (de 0,02 a 9,99)
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +105 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud (temperatura) ±0,1 °C
Intervalo (resistividad) De 2 a 100,0 megaohmios
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Tipo de pantalla Pantalla gráfica LCD con retroiluminación
Opción de retroiluminación Sí, seleccionable
Memoria La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Puntos de datos 2000 con sello de fecha y hora
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modos de medición de lectura automática y con temporizador; registro manual de datos con medición continua
Detalles de gestión de datos Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Salida de alarma Alarma de límite alto/bajo, alarma de calibración necesaria
Entradas MiniDIN de 8 pines (sensor de conductividad con temperatura integrada), entrada del agitador (sonda de agitador)
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP54
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de No. 1010003)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 x 18 x 11 cm (9,5 x 7,1 x 4,3 pulg)
Peso (métrico) 0,9 kg
Peso (imperial) 2 lb
Garantía Medidor de 3 años
Tipo de sonda Sensor de conductividad, sonda de agitador (se compra por separado)
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85% (sin condensación)
Modelo Medidor de sobremesa de conductividad/TDS/salinidad/resistividad/temperatura Orion Star A212
Resolución (resistividad) 1 ohmio o 0,1 megohmio, rango automático
Fuente de alimentación Adaptador universal de CA (incluido) o 4 pilas AA (se vende por separado)
Métodos 10 por canal con protección por contraseña
Estabilidad Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Teclado Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
Idiomas Inglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41° a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Canales 1
Exactitud (resistividad) 0,5 % de la lectura ±1 dígito
Batería, tipo 4 AA (se venden por separado)
Duración de la batería 800 h