Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH de sobremesa Orion Star™ A211
BIOPHARMA
Código de producto. 15661717 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit TRIS de medición de pH
Kit de medición de pH en alimentos/bebidas
Kit de muestras difíciles de medición de pH
Kit de sensor independiente de medición de pH
Kit estándar de medición de pH
Medidor de pH
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15661717 Kit de muestras difíciles de medición de pH cada uno
11661449 Medidor de pH 1 PCS
16211432 Kit estándar de medición de pH cada uno
15671717 Kit de sensor independiente de medición de pH cada uno
15681717 Kit de medición de pH en alimentos/bebidas cada uno
11671449 Kit TRIS de medición de pH 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15661717 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor STARA2114
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mida de forma fiable pH, mV, ORP y temperatura con nuestro medidor de pH de sobremesa para los análisis de laboratorio avanzados y la interfaz con impresoras u ordenadores.
Registre mediciones precisas y fiables de pH, mV, ORP y temperatura con el medidor de pH de sobremesa Thermo Scientific™ Orion Star™ A211. Este medidor es ideal para una amplia gama de aplicaciones y análisis de pH avanzado en el laboratorio. Realice calibraciones de pH de hasta 5 puntos, registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador con el software de descarga gratuita Orion™ Star Com. Utilice el soporte de electrodos incluido para colocar fácilmente los sensores en las muestras y simplificar el almacenamiento para minimizar las roturas.
Los medidores de sobremesa de pH Thermo Scientific Orion Star A211 son unos medidores de laboratorio fáciles de usar y fiables con funciones y características avanzadas. El indicador de estabilidad y los modos de lectura seleccionables proporcionan flexibilidad y control de las pruebas. Todos los datos fundamentales se muestras con sus mediciones, incluidos temperatura, fecha y hora, tipo de lectura, estabilidad de la medición, información de la calibración activa e icono de estado del electrodo. Las instrucciones de configuración y calibración en pantalla se pueden mostrar en distintos idiomas locales. Con las actualizaciones del software se añadirán nuevos idiomas.
La navegación es rápida y sencilla gracias a un teclado exhaustivo con teclas de función específicas del menú, teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso, además de teclas de encendido, medición, vista de registro y agitador que garantizan un funcionamiento sencillo. Todos los menús de configuración se encuentran en una sola ubicación con acceso directo mediante una sola tecla, por lo que podrá acceder rápidamente, evaluar, cambiar las mediciones y la configuración del instrumento.
  • Mida pH, mV, mV relativos u ORP con temperatura
  • Realice calibraciones de pH de hasta 5 puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST y DIN con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados
  • La opción de edición de la calibración permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa
  • Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento
  • Capture sus lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de retención y Timed registra los datos a intervalos específicos.
  • Elimine la necesidad del uso de barras agitadoras magnéticas con la sonda de agitador controlada por medidor (número de referencia 096019) para mezclar las soluciones de forma uniforme
  • El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de usuario y de muestra opcionales
  • El registro de calibración almacena las 10 calibraciones más recientes
  • La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
  • El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
  • Opciones de potencia flexibles con adaptador de alimentación universal o pilas AA opcionales
  • La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado
  • Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1 y FCC Clase A
  • Garantía de sustitución de 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de muestras difíciles del medidor de pH de sobremesa Orion Star211 con electrodo de pH ROSS Sure-Flow y sonda ATC
Incluye Medidor de pH Star A211, 8172electrodo de pH de cuerpo de vidrio BNWP ROSS Sure-Flow, 927007MD sonda ATC de acero inoxidable, 810199 kit de tampón de pH, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal de 100-240 V, cable de ordenador
Exactitud (temperatura) ± 0,1 °C
Exactitud (mV) ±0,2 o ±0,05 %, el que sea mayor
Exactitud (pH) ±0.002
Detalles de gestión de datos Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Salidas USB, RS-232
Measurement Modes pH, mV, mV relativos, ORP con temperatura, mV, Relative mV, ORP with Temperature
Calibración pH con opción de edición de calibración, mV relativos, ORP y temperatura
Intervalo (pH) De - 2 a 20
Resolución (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Intervalo (mV) ±2000
Intervalo (ORP) ±2000,0mV
Resolución (mV) 0,1 mV
Calibration Points Desde 1 hasta 5
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +105 °C
Intervalo de temperatura (imperial) 22,0° hasta 221,0°F
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Tipo de pantalla LCD, gráfico con retroiluminación
Opción de retroiluminación Sí, seleccionable
Memoria La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Puntos de datos 2000 con sello de fecha y hora
Tipo de función de registro Automático con modos de lectura automática y temporizada, manual con modo de lectura continuo
Salida de alarma Alarma de límite alto/bajo, alarma de calibración necesaria
Entradas BNC (electrodo de pH u ORP), punta de alfiler (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), entrada para el agitador (sonda de agitador)
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP-54
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de No. 1010003)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 × 18 × 11 cm
Peso (métrico) 0,9 kg
Peso (imperial) 2 lb
Teclado Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
Métodos 10 por canal con protección por contraseña
Modelo Medidor de sobremesa de pH/mV/RmV/ORP/temperatura Orion Star A211
Fuente de alimentación Adaptador universal de CA (incluido) o 4 pilas AA (se vende por separado)
Tipo de sonda Electrodo de pH, electrodo de ORP, electrodo de semicelda de referencia, sonda ATC de temperatura, sonda de agitador (incluye electrodo de pH 8172BNWP ROSS Sure-Flow y la sonda ATC 927007MD)
Idiomas Inglés, español, francés, italiano, alemán y chino; portugués y coreano disponibles con la actualización de software, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean available with software update
Intervalo (mV relativos) ± 2000,0 mV
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85% (sin condensación)
Punto isopotencial 7.000pH
Estabilidad Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41 °F a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Canales 1
Batería, tipo 4 AA (se venden por separado)
Tipo Kit de muestras difíciles de medición de pH
Duración de la batería 800 h