Learn More
Thermo Scientific™ Medidor portátil de oxígeno disuelto Orion Star™ A123
BIOPHARMA
Código de producto. 15602057 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de sonda:
Sonda de oxígeno disuelto polarográfico (incluye sensor de OD polarográfico 083005MD Orion)
Sonda de oxígeno disuelto polarográfico (incluye sensor de OD polarográfico 083010MD Orion con cable de 3 m)
Sonda de oxígeno disuelto polarográfico (se adquiere por separado)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de sonda Tamaño de la unidad
15602057 Sonda de oxígeno disuelto polarográfico (incluye sensor de OD polarográfico 083010MD Orion con cable de 3 m) cada uno
11641449 Sonda de oxígeno disuelto polarográfico (se adquiere por separado) cada uno
11651449 Sonda de oxígeno disuelto polarográfico (incluye sensor de OD polarográfico 083005MD Orion) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15602057 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor STARA1236
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1600.00€
    1520.00€ / paquete de 1
    Ahorro 80.00€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Tome mediciones sencillas de oxígeno disuelto y temperatura con el medidor portátil, con un funcionamiento sencillo para los análisis de campo básicos.
Realice con facilidad mediciones rutinarias de oxígeno disuelto y temperatura con el medidor de oxígeno disuelto portátil Thermo Scientific™ Orion Star™ A123. Este instrumento, diseñado para un análisis básico del oxígeno disuelto en el campo, es fácil de usar y económico. Calibre las sondas de DO polarográficas mediante aire saturado de agua o valores personalizados con valoración Winkler. Desplácese rápidamente por los menús de configuración y garantice unas calibraciones uniformes con el sencillo diseño del teclado y las indicaciones de texto de la pantalla. Utilice el soporte de electrodos incluido para colocar fácilmente los sensores en las muestras y simplificar el almacenamiento.
Los medidores de oxígeno disuelto portátiles Thermo Scientific Orion Star A123 son una solución sencilla y económica para el análisis rutinario de muestras en exteriores. Los medidores de oxígeno disuelto básicos Orion Star A123 cuentan con una tecla de medida resaltada, modos de lectura seleccionables y un indicador de estabilidad de la medición. Además, proporcionan mediciones en las que puede confiar a un precio asequible.
  • Mida el oxígeno disuelto como porcentaje de saturación o mg/l con la temperatura mediante las sondas de DO polarográficas.
  • Realice la calibración mediante aire saturado de agua o valores personalizados (valoración Winkler).
  • Compense automáticamente las lecturas de DO mediante sondas ATC de temperatura y calibraciones manuales de presión barométrica y salinidad.
  • La pantalla simplificada y fácil de leer muestra la medición principal con un indicador de estabilidad y temperatura y un icono de estado del electrodo
  • Funcionamiento sencillo con indicaciones de texto de calibración básica
  • Recuperación sencilla de datos de calibración para las comprobaciones del procedimiento
  • La memoria no volátil conserva el registro de datos interno de 50 puntos y la configuración del medidor, incluso con fallos eléctricos
  • Opciones de alimentación flexible con pilas AA o adaptador de alimentación universal opcional
  • Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno.
  • Los kits de medidores incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado.
  • Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de medidor portátil de oxígeno disuelto Orion Star A123 con sensor de OD polarográfico (cable de 3 metros), kit de mantenimiento, coraza para medidores y maletín de campo
Incluye Medidor de OD Star A123, sensor de oxígeno disuelto polarográfico 083010MD Orion con cable de 3 metros, kit de mantenimiento de DO 080513, coraza protectora para medidores, maletín de campo rígido, 4 pilas AA, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa y certificado de prueba del medidor
Measurement Modes Oxígeno disuelto como % de saturación o mg/l con temperatura, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature)
Tipos de sensores Sensor de oxígeno disuelto polarográfico
Intervalo (OD polarográfica) De 0.00 a 20.00 mg/l
Percent Saturation Range (Polarographic DO) Del 0,0 al 200,0 % de saturación
Resolución (OD polarográfica) 0.01, 0.1 mg/l
Exactitud (OD polarográfica) ±0,2 mg/l o ±2% de la lectura, lo que sea mayor
Intervalo de presión De 450 a 850 mmHg (entrada manual)
Modos de calibración Aire saturado de agua, manual (valoración Winkler)
Intervalo de temperatura (métrico) De 0,0 °C a 50,0 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud (temperatura) ± 0,1 °C
Selección de temperatura Automático con sonda de temperatura ATC
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Tipo de pantalla LCD
Memoria La memoria no volátil conserva la configuración y el registro
Puntos de datos 50
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modo de medición de lectura automática; registro manual de datos con modo de medición continuo
Detalles de gestión de datos Memoria interna de punto de datos
Entradas MiniDIN de 9 clavijas (sensor de OD polarográfico con temperatura integrada)
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP-67
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de alimentación de 100 a 240 VCA (se vende por separado, n.º de No. 1010003)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 pulgadas x 3,9 pulgadas x 2,6 pulgadas)
Peso (métrico) 0,5 kg
Peso (imperial) 2 lb.
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 % (sin condensación)
Garantía Garantía del medidor de 3 años
Percent Saturation Range Polarographic DO Del 0.0 a 200.0 % de saturación
Teclado Sencillo con llave de medición destacada, desplazamiento y teclas de método abreviado
Idiomas Inglés
Modelo Medidor portátil de temperatura/oxígeno disuelto Orion Star A123
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) 0,1, 1 % de saturación
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) ±2 % de saturación o ±2 % de lectura, lo que sea mayor
Fuente de alimentación 4 pilas AA (incluidas) o adaptador de CA universal (se vende por separado)
Tipo de sonda Sonda de oxígeno disuelto polarográfico (incluye sensor de OD polarográfico 083010MD Orion con cable de 3 m)
Canales 1
Factor de salinidad De 0 a 45 ppt, corrección automática mediante entrada manual de la salinidad de la muestra
Estabilidad Smart Stability y Smart Averaging
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41° a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Duración de la batería 2000 horas
Batería, tipo Cuatro pilas AA (incluidas)
Tipo DO Meter with Maintenance Kit
Corrección de la presión barométrica De 450 a 850 mmHg, automático con entrada manual
Salidas Ninguno