Learn More
Thermo Scientific™ Medidor portátil de oxígeno disuelto Orion Star™ A123
Tienda Thermo Scientific Productos
Description
Realice con facilidad mediciones rutinarias de oxígeno disuelto y temperatura con el medidor de oxígeno disuelto portátil Thermo Scientific™ Orion Star™ A123. Este instrumento, diseñado para un análisis básico del oxígeno disuelto en el campo, es fácil de usar y económico. Calibre las sondas de DO polarográficas mediante aire saturado de agua o valores personalizados con valoración Winkler. Desplácese rápidamente por los menús de configuración y garantice unas calibraciones uniformes con el sencillo diseño del teclado y las indicaciones de texto de la pantalla. Utilice el soporte de electrodos incluido para colocar fácilmente los sensores en las muestras y simplificar el almacenamiento.
Los medidores de oxígeno disuelto portátiles Thermo Scientific Orion Star A123 son una solución sencilla y económica para el análisis rutinario de muestras en exteriores. Los medidores de oxígeno disuelto básicos Orion Star A123 cuentan con una tecla de medida resaltada, modos de lectura seleccionables y un indicador de estabilidad de la medición. Además, proporcionan mediciones en las que puede confiar a un precio asequible.
- Mida el oxígeno disuelto como porcentaje de saturación o mg/l con la temperatura mediante las sondas de DO polarográficas.
- Realice la calibración mediante aire saturado de agua o valores personalizados (valoración Winkler).
- Compense automáticamente las lecturas de DO mediante sondas ATC de temperatura y calibraciones manuales de presión barométrica y salinidad.
- La pantalla simplificada y fácil de leer muestra la medición principal con un indicador de estabilidad y temperatura y un icono de estado del electrodo
- Funcionamiento sencillo con indicaciones de texto de calibración básica
- Recuperación sencilla de datos de calibración para las comprobaciones del procedimiento
- La memoria no volátil conserva el registro de datos interno de 50 puntos y la configuración del medidor, incluso con fallos eléctricos
- Opciones de alimentación flexible con pilas AA o adaptador de alimentación universal opcional
- Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno.
- Los kits de medidores incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado.
- Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
Specifications
Specifications
| Descripción | Kit de medidor portátil de oxígeno disuelto Orion Star A123 con sensor de OD polarográfico, kit de mantenimiento, coraza para medidores y maletín de campo |
| Incluye | Medidor de OD Star A123, sensor de oxígeno disuelto polarográfico 083005MD Orion, kit de mantenimiento de DO 080513, coraza protectora para medidores, maletín de campo rígido, 4 pilas AA, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa y certificado de prueba del medidor |
| Measurement Modes | Oxígeno disuelto como % de saturación o mg/l con temperatura, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature) |
| Tipos de sensores | Sensor de oxígeno disuelto polarográfico |
| Intervalo (OD polarográfica) | De 0.00 a 20.00 mg/l |
| Percent Saturation Range (Polarographic DO) | Del 0,0 al 200,0 % de saturación |
| Resolución (OD polarográfica) | 0.01, 0.1 mg/l |
| Exactitud (OD polarográfica) | ±0,2 mg/l o ±2% de la lectura, lo que sea mayor |
| Intervalo de presión | De 450 a 850 mmHg (entrada manual) |
| Modos de calibración | Aire saturado de agua, manual (valoración Winkler) |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.