Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de conductividad portátil Orion Star™ A122
BIOPHARMA
Código de producto. 11631449 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de sonda:
Sensor de conductividad (incluye sensor de conductividad de 2 celdas 011050MD Orion)
Sensor de conductividad (se vende por separado)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de sonda Tamaño de la unidad
11631449 Sensor de conductividad (incluye sensor de conductividad de 2 celdas 011050MD Orion) cada uno
11621449 Sensor de conductividad (se vende por separado) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11631449 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor STARA1225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.03€
    1433.25€ / paquete de 1
    Ahorro 381.78€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Tome mediciones sencillas de conductividad, TDS y temperatura con el medidor de conductividad portátil, con un funcionamiento sencillo para las pruebas básicas de campo.
Realice de forma sencilla mediciones rutinarias de conductividad, sólidos disueltos totales (TDS) y temperatura con el medidor de conductividad portátil Thermo Scientific™ Orion Star™ A122. Este instrumento, diseñado para un análisis básico de conductividad en el campo, es fácil de usar y económico. Obtenga lecturas compensadas de la temperatura con la opción lineal con temperaturas de referencia de 20 o 25 °C. Desplácese rápidamente por los menús de configuración y garantice unas calibraciones uniformes con el sencillo diseño del teclado y las indicaciones de texto de la pantalla. Este medidor resistente al agua tiene una carcasa de clasificación IP67 para una protección sólida en exteriores.
Los medidores de conductividad portátiles Thermo Scientific Orion Star A122 son una solución sencilla y económica para el análisis rutinario de muestras en exteriores. Los medidores de conductividad básicos Orion Star A122 cuentan con una tecla de medida resaltada, modos de lectura seleccionables y un indicador de estabilidad de la medición. Además, proporcionan mediciones en las que puede confiar a un precio asequible.
  • Mida conductividad o TDS con temperatura.
  • Realice una calibración manual o automática de un punto. 
  • La calibración automática de los valores de conductividad ofrece lecturas uniformes en todo el intervalo de medición.
  • Utilice la compensación de temperatura lineal con temperaturas de referencia de 20 o 25 °C.
  • La pantalla simplificada y fácil de leer muestra la medición principal con un indicador de estabilidad y temperatura y un icono de estado del electrodo
  • Funcionamiento sencillo con indicaciones de texto de calibración básica 
  • Recuperación sencilla de datos de calibración para las comprobaciones del procedimiento 
  • La memoria no volátil conserva el registro de datos interno de 50 puntos y la configuración del medidor, incluso con fallos eléctricos
  • Opciones de potencia flexibles con pilas AA o adaptador de alimentación universal opcional 
  • Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno 
  • Kits de medidores que incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado 
  • Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit del medidor portátil de conductividad/TDS Orion Star A122 con sensor de conductividad de 2 celdas, soluciones, coraza para medidores y maletín de campo
Incluye Medidor de conductividad Star A122, 011050sensor de conductividad de 2 celdas MD Orion, 011007 estándar de conductividad µS Orion 1413, armadura protectora para medidores, maletín de campo de lado duro, 4 pilas AA, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa y certificado de prueba del medidor
Exactitud (conductividad) 0,5 % de la lectura ±1 dígito
Salidas Ninguno
Measurement Modes Conductividad o TDS con temperatura, TDS with Temperature
Sondas compatibles Sensores de conductividad de 2 o 4 celdas con temperatura integrada
Constante de celda De 0,001 s 10cm-1
Calibración Conductividad y temperatura
Puntos de calibración (conductividad) 1
Intervalo (conductividad) De 0,01 μS/cm a 200,0 mS/cm
Resolución (conductividad) 0,01 μS mínimo, intervalo automático de hasta 3 dígitos significativos
Compensación de la temperatura Linear
Temperatura de referencia (métrico) 20, 25 °C
Intervalo (TDS) 1 to 19,999 mg/L
Resolución (TDS) 1 mg/l
Exactitud (TDS) 0,5 % de la lectura ±1 dígito
Intervalo de factor de TDS Lineal (de 0,02 a 9,99)
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +105 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud (temperatura) ±0,1 °C
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Tipo de pantalla LCD
Memoria La memoria no volátil conserva la configuración y el registro
Puntos de datos 50
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modo de medición de lectura automática; registro manual de datos con modo de medición continuo
Detalles de gestión de datos Memoria interna de punto de datos
Entradas MiniDIN de 8 pines (sensor de conductividad con temperatura integrada)
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP67
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (se vende por separado, n.º de cat. 1010003)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 x 10 x 6,5 cm (9,5 x 3,9 x 2,6 pulg)
Peso (métrico) 0,5 kg
Peso (imperial) 2 lb
Garantía Medidor de 3 años
Tipo de sonda Sensor de conductividad (incluye sensor de conductividad de 2 celdas 011050MD Orion)
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85% (sin condensación)
Modelo Medidor portátil de conductividad/TDS/temperatura Orion Star A122
Fuente de alimentación 4 pilas AA (incluidas) o adaptador de CA universal (se vende por separado)
Estabilidad Smart Stability y Smart Averaging
Teclado Sencillo con llave de medición destacada, desplazamiento y teclas de método abreviado
Idiomas Inglés
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41° a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Canales 1
Tipo Portable Conductivity Meter
Batería, tipo 4 AA (incluidas)
Duración de la batería 2.000 horas