missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ORF73/HHV8 Antibody (LN53), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498573 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498573 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498573 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP122767AF647
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00€
    604.80€ / 0.1 ml
    Ahorro 35.20€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

ORF73/HHV8 Monoclonal specifically detects ORF73/HHV8 in Virus samples. It is validated for Immunoassay, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ORF73/HHV8
Aplicaciones Immunoassay, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon LN53
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HHV 8, Human Herpes Virus 8, Kaposi's sarcoma associated herpes virus, KSHV
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to the latent nuclear antigen-1 molecule of HHV8.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 935114
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.