Learn More
OR8S1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18462581 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
18462581 25 μL 25 microlitros
1 options
Código de producto. 18462581 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP19223225ul
Rabbit Polyclonal Antibody
OR8S1 Polyclonal specifically detects OR8S1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno OR8S1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen olfactory receptor 8S1, olfactory receptor, family 8, subfamily S, member 1
Símbolos de los genes OR8S1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:ERSLRDSSHLPQLHKGQARWKRPAFTEGRREPGHPELSIPVTPQP
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 341568
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only