Learn More
OR8I2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18343496 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18343496 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18343496 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP309829100UL
Rabbit Polyclonal Antibody
OR8I2 Polyclonal specifically detects OR8I2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno OR8I2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS buffer, 2% sucrose
Alias de gen olfactory receptor 8I2, Olfactory receptor OR11-170, olfactory receptor, family 8, subfamily I, member 2, OR11-170
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human OR8I2 (NP_001003750). Peptide sequence YGSLIFTYLQPDNTSSLTQAQVASVFYTIVIPMLNPLIYSLRNKDVKNAL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 120586
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.