Learn More
OR6Q1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18334306 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18334306 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18334306 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP309660100UL
Rabbit Polyclonal Antibody
OR6Q1 Polyclonal specifically detects OR6Q1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno OR6Q1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS buffer, 2% sucrose
Alias de gen olfactory receptor 6Q1, Olfactory receptor OR11-226, olfactory receptor, family 6, subfamily Q, member 1, OR11-226
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human OR6Q1 (NP_001005186). Peptide sequence FFMYVQTKVTSSINFNKVVSVFYSVVTPMLNPLIYSLRNKEVKGALGRVF
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 219952
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.