Learn More
OR51A2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18322135 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18322135 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18322135 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP309861100UL
Rabbit Polyclonal Antibody
OR51A2 Polyclonal specifically detects OR51A2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno OR51A2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS buffer, 2% sucrose
Alias de gen olfactory receptor 51A2, olfactory receptor, family 51, subfamily A, member 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human OR51A2 (NP_001004748). Peptide sequence LSMLAMSDLGLSLSSLPTVLSIFLFNAPETSSSACFAQEFFIHGFSVLES
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 401667
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.