Learn More
OR4C15 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Código de producto. 18339244 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18339244 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18339244 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305811AF647
Rabbit Polyclonal Antibody
OR4C15 Polyclonal specifically detects OR4C15 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno OR4C15
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen olfactory receptor 4C15, Olfactory receptor OR11-127, Olfactory receptor OR11-134, olfactory receptor, family 4, subfamily C, member 15, OR11-127, OR11-134
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human OR4C15 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81309
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG