Learn More
Grant Instruments™ Baño de circulación calentado digital Optima™ serie TFX200
Descripción
- Pantalla TFT QVGA a todo color que muestra claramente las temperaturas reales y las temperaturas establecidas, la velocidad de la bomba e iconos claros de estado
- Sondas externas TXPEP y TXSEP para la supervisión y el control de la temperatura de cargas remotas
- Los intuitivos iconos y menús de pantalla permiten una configuración rápida y precisa
- USB La interfaz permite la conexión a una PC o portátil para programación o registro de datos
- Funciones automatizadas de control y perfil de temperatura fáciles de configurar
- TXF200 puede almacenar hasta 10 programas que contienen 100 segmentos
- Potente bomba integral con caudal variable multietapa, caudal máximo 23 L/min
- Calibración de usuario de dos puntos para optimizar la precisión
- Valor de corte de exceso de temperatura ajustable. Ajustes de alarma de temperatura alta y baja variables: se puede configurar para conmutar un relé
- Opcional Labwise™ Software de PC para configuración de programas, registro de datos y creación de gráficos en tiempo real
- Rango máximo de enfriamiento/calentamiento (dependiendo del tamaño del tanque): ambiente +5 a 99 °C con tanque de plástico (P), o -15° hasta 200 °C con acero inoxidable (ST ) tanque
- Estabilidad ±0,01 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 26 L |
| Caudal | 22/ l/min |
| Intervalo de temperatura | De -15 °C a +200 °C |
| Incluye | Interfaz de comunicación USB y RS232 |
| Material | Depósito de acero inoxidable |
| Presión máxima | 530 mbar |
| Modelo | TXF200-ST26 |
| Estabilidad de la temperatura | ±0.01°C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 535 x 340 x 270 mm |
| Anchura (métrico) interior | 200 mm |
| Mostrar más |