Learn More
Honeywell™ Respirador purificador de aire (APR) de cara completa Optifit Twin™
Código de producto. 12535924
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12535924 Pequeño cada uno
11856930 M cada uno
11867000 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 12535924 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 1715231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.93€
    117.59€ / paquete de 1
    Ahorro 80.34€
    40% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
La máscara completa Optifit Twin™ APR ofrece protección contra partículas y/o gases tóxicos. Cuenta con una lente completa para un amplio campo de visión, un cuerpo de silicona para un ajuste óptimo y un sistema de cartucho de ajuste por clic para una protección flexible. Un diafragma incorporado permite una mejor transmisión del habla.
  • Tipo de producto: Respirador purificador de aire (APR) de cara completa
  • Descripción: Visor de policarbonato con faldón de silicona, cara en blanco y válvula de exhalación. Diafragma de plástico integrado
  • Cartucho/filtro: Filtro de bayoneta serie N (con certificación EN141 o EN143 clase 1 o 2, solo filtros Honeywell)
  • Tipo de lente: Lente de visión completa
  • Material (lente): Policarbonato
  • Estilo de arnés: Arnés de cabeza de cinco correas, con hebillas de ajuste de liberación rápida
  • Certificaciones/conformidad normativa: EN136:1998, Cat. de EPI según CE:3, QA: ISO 9001/2000
  • Para utilizar con (aplicación): Laboratorios, industria farmacéutica, industria del petróleo y gas, industria mecánica, industria automotriz, industria química
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cartucho/filtro Filtro de bayoneta serie N (solo filtros Honeywell con certificación EN141 o EN143 clase 1 o 2)
Certificaciones/conformidad EN 136:1998, Categoría de EPI según CE: 3, aseguramiento de calidad: ISO 9001/2000Certificado CE: 0070-236-079-06-06-0023, Atestado CE: 0070-236-079-06-06-0023, declaración de conformidad INRS - 1715231
Color Negro
Tipo de producto Respirador purificador de aire (APR) de cara completa
Tamaño Pequeño
Con válvula de exhalación Sí
Material de la máscara Silicona
Formato Pequeño
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios, industria farmacéutica, industria del petróleo y gas, industria mecánica, industria automotriz, industria química
Estilo de arnés Arnés de cabeza de cinco correas, con hebillas de ajuste de liberación rápida
Incluye Silicona, faldón en forma de U, lente completa
Material (lente) Policarbonato
Correa para el cuello Sí