Learn More
Honeywell™ Respirador purificador de aire (APR) de cara completa Optifit Twin™
Descripción
- Tipo de producto: Respirador purificador de aire (APR) de cara completa
- Descripción: Visor de policarbonato con faldón de silicona, cara en blanco y válvula de exhalación. Diafragma de plástico integrado
- Cartucho/filtro: Filtro de bayoneta serie N (con certificación EN141 o EN143 clase 1 o 2, solo filtros Honeywell)
- Tipo de lente: Lente de visión completa
- Material (lente): Policarbonato
- Estilo de arnés: Arnés de cabeza de cinco correas, con hebillas de ajuste de liberación rápida
- Certificaciones/conformidad normativa: EN136:1998, Cat. de EPI según CE:3, QA: ISO 9001/2000
- Para utilizar con (aplicación): Laboratorios, industria farmacéutica, industria del petróleo y gas, industria mecánica, industria automotriz, industria química
Especificaciones
Especificaciones
| Cartucho/filtro | Filtro de bayoneta serie N (solo filtros Honeywell con certificación EN141 o EN143 clase 1 o 2) |
| Certificaciones/conformidad | EN 136:1998, Categoría de EPI según CE: 3, aseguramiento de calidad: ISO 9001/2000Certificado CE: 0070-236-079-06-06-0023, Atestado CE: 0070-236-079-06-06-0023, declaración de conformidad INRS - 1715231 |
| Color | Negro |
| Material | Silicona |
| Tipo de producto | Respirador purificador de aire (APR) de cara completa |
| Tamaño | L |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Material de la máscara | Silicona |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios, industria farmacéutica, industria del petróleo y gas, industria mecánica, industria automotriz, industria química |
| Para utilizar con (equipo) | Para uso según EN141 o EN143 de clase 1 o con 2 filtros Sperian certificados |
| Mostrar más |