Learn More
Sartorius Optifit Puntas de pipeta
Código de producto. 31940822 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
31940822 No estéril paquete de 960
31940825 Estéril paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31940822 Proveedor Sartorius N.º de proveedor LHG790200
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Minimiza la necesidad de materiales convencionales manteniendo el rendimiento de pipeteo
  • Fabricados con polipropileno puro.
  • Se siguen estrictos estándares de calidad (ISO 9001 y ISO 13485) en cada etapa del proceso, desde RD hasta la producción y entrega.
  • Las puntas se fabrican en ISO 8 condiciones clasificadas de sala limpia para evitar cualquier contaminación y están certificadas y analizadas para DNasa, RNasa, ADN humano y endotoxinas.
  • Las puntas preesterilizadas también están disponibles para trabajos de laboratorio donde los requisitos de pureza son de vital importancia y se ponen a la venta una vez que han cumplido los requisitos de la prueba.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 200 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Formato Gradilla, 10 x 96
Estilo de punta Ergonomía
Para utilizar con (equipo) Sartorius