Learn More
Sartorius Puntas Optifit de 0,5 a 200 μl, paquete de recarga única
BIOPHARMA
Código de producto. 13154784 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 μL
Tamaño de la unidad:
1440 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
13154784 200 μL 1440 PCS
1 options
Código de producto. 13154784 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 790203
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
El complemento perfecto para su pipeteador
El ajuste y sellado perfectos de la punta a la micropipeta proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles. Compatible con la función Optiload en Picus , eLINE™ , mLINE™ y Proline™ Pipetas Plus, que permiten una fijación y expulsión de puntas ergonómica y ligera.
  • Puntas fabricadas con precisión
  • Proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles
  • Compatibles con otras marcas de pipetas
  • ISO 8 Proceso de fabricación en sala limpia
  • Fabricadas con polipropileno virgen de la máxima calidad
  • Certificadas como libres de ADNasa, ARNasa y endotoxinas
  • Preesterilizadas con haces de electrones
  • La etiqueta de gradilla informativa mejora la trazabilidad e identificación de las puntas: volumen, número de producto, número de lote
  • Las gradillas, bandejas y puntas son 100 % reciclables
  • El envoltorio de plástico hermético alrededor de la gradilla garantiza la pureza durante el transporte y almacenamiento (el envoltorio de plástico es un residuo normal)
  • 20 bandejas de 96 puntas en función del volumen de la punta
  • Las bandejas de puntas están codificadas por colores para indicar el pipeteador codificado por colores correspondiente
  • Totalmente autoclavable a 121 °C durante 20 minutos.
Certifications
Certificado CE. Fabricado según ISO 9001 e ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 200 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Amarillo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 2,007 in
Longitud (métrico) 5,1 cm
Certificaciones/conformidad CE, ISO 9001, ISO 13485
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Formato Recarga
Estilo de punta Estándar
Cantidad Paquete de recarga
Tipo de producto Consejos sin filtrar
Código de color Amarillo
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Prolina Plus
Graduado N.º
Línea de productos Optifit