Learn More
Olympus™ Papel óptico de limpieza de lentes
Código de producto. 12529225
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
70 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12529225 70 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 12529225 Proveedor Olympus™ N.º de proveedor K10017026
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Toallitas de limpieza de lentes adecuadas para limpiar todo tipo de superficies de vidrio, incluidas las lentes de precisión multicapa. El papel óptico de limpieza de lentes Olympus™ mantiene sus ópticas limpias y sus datos de imagen nítidos y preci
  • Papel para lentes de alta calidad
  • Conserva la calidad de la óptica de su microscopio
  • 100 hojas/paquete
Especificaciones
Tipo Papel óptico
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 70 x 120 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza de lentes
Longitud (métrico) 70 mm
Material Papel óptico
Cantidad 100 paq.
Anchura (métrico) 120 mm