Learn More
Thermo Scientific™ Película adhesiva óptica, para placas de PCR Piko
Descripción
El sello de película para PCR/qPCR Thermo Scientific Piko excepcionalmente transparente permite una alta transmisión de fluorescencia en toda la gama de fluoróforos de uso común. Cuando se utiliza con el sistema de PCR en tiempo real aPiko Thermal CyclerorPikoReal, se pueden utilizar volúmenes de muestra de tan solo 5 μl con una pérdida evaporativa mínima. Estas películas adhesivas ópticas están disponibles en el formato de tamaño de 0,25 para placas de PCR Piko.
Características de los sellos de película para PCR/qPCR Thermo Scientific Piko
• Claridad óptica con una mínima autofluorescencia para aplicaciones de PCR en tiempo real
• Sellado hermético para volúmenes de muestra de tan solo 5 µl
• Dorso adhesivo que permite una aplicación sencilla
• El adhesivo criocompatible es efectivo a - 80 °C
Productos relacionados
Película adhesiva óptica, para placas de PCR Piko
Sello término óptico, para placas de PCR Piko
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Sistema óptico |
| Cantidad | 100 láminas |
| Tipo de producto | Película, cierre o aplicador |
| Línea de productos | Piko |
| adhesivo/a/s | Cierre óptico sensible a la presión |
| Plate Compatibility | Placa Piko |