Descripción
El medio de suero reducido Opti-MEM™ I es un medio esencial mínimo (MEM) mejorado que permite una reducción de la suplementación de suero bovino fetal, por lo menos en un 50 %, sin ningún cambio en la tasa de crecimiento o la morfología. El medio Opti-MEM™ I también se recomienda para su uso con reactivos de transfección de lípidos catiónicos, como el reactivo Lipofectamine™. El medio Opti-MEM™ I se puede emplear con diversas células de mamíferos adherentes y en suspensión, incluidos SP2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK y fibroblastos primarios. Ofrecemos diversas modificaciones de Opti-MEM™ I para diferentes aplicaciones de cultivos celulares.
Esta versión de Opti-MEM™ I se ha modificado del modo siguiente:
• Con: GlutaMAX™ y rojo de fenol
La formulación completa es confidencial. Si desea obtener más información, póngase en contacto con el servicio técnico.
Uso del medio Opti-MEM™ I
El medio de suero reducido Opti-MEM™ I es un medio único que contiene insulina, transferrina, hipoxantina, timidina y oligoelementos. Estos componentes adicionales permiten una reducción en la suplementación sérica de al menos un 50 %. El medio Opti-MEM™ I utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,4 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Sistema cGMP de elaboración y calidad
Opti-MEM™ I se elabora en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto Opti-MEM™ I idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Escocia (51985-042). Estas instalaciones también están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | Sp2, AE-1, CHO, BHK-21 y HEK |
| Tipo de célula | Fibroblastos primarios |
| Clasificación | Origen animal |
| Concentración | 1X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Opti-MEM I |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Con aditivos | GlutaMAX, Rojo de fenol |
| Calidad de fabricación | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
| Línea de productos | Gibco, GlutaMAX, Opti-MEM |
| Mostrar más |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.