Learn More
Gibco™ Medio de suero reducido Opti-MEM™ I, suplemento GlutaMAX™
Código de producto. 11564506 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 500 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11564506 500 ml 500 ml
11574506 10 x 500 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11564506 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 51985026
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Medio de suero reducido Opti-MEM™ I, suplemento GlutaMAX™
El medio de suero reducido Opti-MEM™ es un medio esencial mínimo (MEM) mejorado que permite una reducción de la suplementación de suero bovino fetal, por lo menos en un 50 %, sin ningún cambio en la tasa de crecimiento o la morfología. El medio Opti-MEM™ se recomienda también para su uso con reactivos de transfección de lípidos catiónicos, como el reactivo Lipofectamine™. El medio Opti-MEM™ se puede emplear con diversas células de mamíferos adherentes y en suspensión, incluidos Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK y fibroblastos primarios. Ofrecemos una variedad de modificaciones de Opti-MEM™ Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. La formulación completa es confidencial. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio técnico.
Opti-MEM™ Gibco™ es un medio único que contiene insulina, transferrina, hipoxantina, timidina y oligoelementos. Estos componentes adicionales permiten una reducción en la suplementación sérica de al menos un 50 %. Opti-MEM™ Gibco™ con suplemento GlutaMAX ™ minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celular en un formato fácil de usar.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El Opti-MEM™ Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto Optim-MEM™ de Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (31985-070). Esta instalación está registrada con la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según las normas ISO 13485.
Opti-MEM™ de Gibco™ utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (2,4 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno con entre un 5 y un -10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de suero reducido
Con aditivos GlutaMAX, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos, transfección
Cantidad 500 ml
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH 7,0 - 7,4
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio de suero reducido Opti-Mem™, 500 ml, líquido, concentración 1X, pH de 7,0 a 7,4, con Glutamax™, rojo de fenol, piruvato sódico, 18 meses de vida útil, osmolalidad de 280 a 320 mOsm/kg, para cultivo de células de mamífero, transfección
Para uso diagnóstico in vitro.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.