Learn More
Köttermann Armario móvil abierto
Código de producto. 17392109
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de cajones:
2
3
Ninguno
N.º de estantes:
1
Ninguno
Dimensiones (Pr x An x Al):
500 x 450 x 590 mm
500 x 450 x 740 mm
500 x 600 x 590 mm
500 x 600 x 740 mm
500 x 900 x 590 mm
500 x 900 x 740 mm
516 x 450 x 590 mm
516 x 600 x 590 mm
500 x 1200 x 590 mm
500 x 1200 x 740 mm
Pakningsstørrelse:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. N.º de cajones N.º de estantes Dimensiones (Pr x An x Al) Pakningsstørrelse
17392109 Ninguno Ninguno 500 x 450 x 590 mm cada uno
17342119 Ninguno Ninguno 500 x 450 x 740 mm cada uno
17362099 Ninguno Ninguno 500 x 600 x 590 mm cada uno
17302109 Ninguno 1 500 x 600 x 740 mm cada uno
17302129 Ninguno Ninguno 500 x 900 x 590 mm cada uno
17322129 Ninguno Ninguno 500 x 900 x 740 mm cada uno
17302119 2 Ninguno 516 x 450 x 590 mm cada uno
17352129 3 Ninguno 516 x 450 x 590 mm cada uno
17392099 3 Ninguno 516 x 600 x 590 mm cada uno
17342109 Ninguno Ninguno 500 x 1200 x 590 mm cada uno
17362109 Ninguno Ninguno 500 x 1200 x 740 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17392109 Leverandør Köttermann Leverandørnr. 31500107
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Este armario móvil abierto ofrece un espacio de almacenamiento versátil con un diseño frontal abierto.
  • Espacio de almacenamiento versátil
  • Móvil con ruedas bloqueables
  • Su diseño frontal abierto proporciona un fácil acceso a los elementos almacenados
  • Muchos tamaños y configuraciones disponibles
Tekniske data
Color Blanco
Tipo de cabina móvil
Dimensiones (Pr x An x Al) 500 x 450 x 590 mm
Tipo de puerta Ninguno
Acabado Con revestimiento de epoxi
Material del bastidor Acero
N.º de puertas Ninguno
N.º de cajones Ninguno
N.º de estantes Ninguno
Garantía Ninguno
Tipo de rueda Plástico con frenos
Con ruedas giratorias Sí
Material Acero
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.