missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OPA3 Antibody [Janelia Fluor« 525], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30514555 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30514555 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30514555 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338494JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

OPA3 Polyclonal antibody specifically detects OPA3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OPA3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ22187, FLJ25932, MGA3Optic atrophy 3 (Iraqi-Jewish 'optic atrophy plus'), MGC75494, optic atrophy 3 (autosomal recessive, with chorea and spastic paraplegia), optic atrophy 3 protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 25-179 of human OPA3 (NP_079412.1).,, Sequence:, NRIKEAARRSEFFKTYICLPPAQLYHWVEMRTKMRIMGFRGTVIKPLNEEAAAELGAELLGEATIFIVGGGCLVLEYWRHQAQQRHKEEEQRAAWNALRDEVGHLALALEALQAQVQAAPPQGALEELRTELQEVRAQLCNPGRSASHAVPASKK
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80207
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.