Descripción
- Filtración de media máscara, clase de eficiencia FFP2 NR D desarrollada para proteger contra aerosoles y partículas sólidas y líquidas
- Con certificación de tipo IIR, protege el medio ambiente contra las gotas emitidas por el usuario, así como de posibles salpicaduras de líquidos corporales
- Cinta para la cabeza tejida soldada ultrasónicamente para una comodidad óptima
- Se adapta perfectamente a la cara para limitar las fugas internas gracias a su forma y a los materiales blandos
- Hipoalergénica y probada dermatológicamente
- Envasadas en bolsas de polietileno individuales
- Fabricado en Francia
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 149: 2001 + A1: 2009, DM Clase I, EN 14683: 2019 + AC: 2019 |
| Color | Blanco |
| Tamaño | L |
| Modelo | Sobre |
| Strap Attachment Type | Diadema |