Learn More
ONO-AE3-208, MedChemExpress
Descripción
ONO-AE3-208 is a selective and orally active EP4 receptor antagonist with a Ki of 1.3 nM. ONO-AE3-208 shows less potently affects EP3, FP, and TP receptors (Ki of 30 nM, 790 nM, and 2400 nM, respectively). ONO-AE3-208 suppresses cell invasion, migration, and metastasis of prostate cancer.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ONO-AE3-208 |
| CAS | 402473-54-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H21FN2O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | AE 3-208 |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (82.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N#CC1=CC=C(C(NC(C(C2=C3C=CC=CC3=C(F)C=C2)C)=O)=C1)CCCC(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 404.43 |
| Mostrar más |