Learn More
Hamilton™ Montaje de un cono
Código de producto. 11543114
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
11543114 cada uno
1 options
Código de producto. 11543114 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 889201
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Montaje de un cono con 61 cm (24 in) de tubos de calibre 22
Hoja de especificaciones
  • Material de montaje– CTFE
  • Material de la tubería– PTFE
  • Indicador– calibre 22
  • Longitud– 24 in
  • Cantidad de ventas– 1 cada uno
  • Tipo de ajuste– 1/4 in-28
  • Número de concentradores– uno
Especificaciones
Diámetro del anillo (imperial) 0,64 cm (0,25 in)-71 cm (28 in)
Altura (imperial) 24 in
Cantidad Unidad