Learn More
Köttermann Armario mural de una puerta
Código de producto. 17352089
Cambiar vista
Click to view available options
Lado abisagrado:
Derecha
Izquierda
N.º de estantes:
3
4
Dimensiones (Pr x An x Al):
366 x 600 x 1920 mm
516 x 600 x 1920 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Lado abisagrado N.º de estantes Dimensiones (Pr x An x Al) Tamaño de la unidad
17352089 Derecha 4 516 x 600 x 1920 mm cada uno
17302089 Izquierda 4 366 x 600 x 1920 mm cada uno
17322089 Derecha 4 366 x 600 x 1920 mm cada uno
17312089 Derecha 3 366 x 600 x 1920 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17352089 Proveedor Köttermann N.º de proveedor 30100064
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este armario mural de una puerta dispone de una sola puerta para proteger los equipos y utensilios almacenados.
  • Su diseño alto y esbelto amplía el almacenamiento con un tamaño reducido
  • Una sola puerta protege los elementos almacenados
Especificaciones
Color Blanco
Ajustables No
Tipo de cabina Almacenamiento alto
Dimensiones (Pr x An x Al) 516 x 600 x 1920 mm
Tipo de puerta Con bisagras
Acabado Con revestimiento de epoxi
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento
Lado abisagrado Derecha
Mecanismo de bloqueo Sí
N.º de puertas 1
N.º de cajones Ninguno
N.º de estantes 4
Garantía Ninguno
Peso (métrico) 76,0 kg
Con ruedas giratorias No
Material Acero