Learn More
Omipalisib, MedChemExpress
Descripción
Omipalisib (GSK2126458) is an orally active and highly selective inhibitor of PI3K with Kis of 0.019 nM/0.13 nM/0.024 nM/0.06 nM and 0.18 nM/0.3 nM for p110α/β/δ/γ, mTORC1/2, respectively. Omipalisib has anti-cancer activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Omipalisib |
| CAS | 1086062-66-9 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H17F2N5O3S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | GSK2126458 GSK458 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (98.91 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=NC=C(C=C1NS(C2=CC=C(C=C2F)F)(=O)=O)C3=CC=C(C4=C3)N=CC=C4C5=CN=NC=C5 |
| Peso molecular (g/mol) | 505.5 |
| Mostrar más |