Learn More
Cytiva Abrazadera ómica
Código de producto. 30057714 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Desagregación de tejidos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
30057714 Desagregación de tejidos cada uno
1 options
Código de producto. 30057714 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29509355
En stock
Proporciona un sello seguro después de la inserción de la muestra y sostiene la bolsa durante la disociación del tejido.
  • Proporciona un sellado seguro
  • Sostiene la bolsa durante la disociación del tejido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pinzas
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Para utilizar con (equipo) Desagregación de tejidos
Para uso exclusivo en investigación. No es para uso diagnóstico.