Learn More
Cytiva A TRAVÉS DE Extractor™ desagregador de tejidos - Paquete ómico
Código de producto. 30057808 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
24 V
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
30057808 24 V 1 set
1 options
Código de producto. 30057808 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29517120
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Sistema semiautomatizado para la desagregación rápida y consistente de tejido sólido, incluidos tumores, en células individuales viables. El extractor VIA incluye un desagregador de tejido, un congelador de velocidad controlada y una pinza Omics.
  • La VIA Extractor™ El desagregador de tejidos desagrega el tejido sólido en células individuales viables.
  • Para uso en investigaciones ómicas y de citometría de flujo de alto rendimiento
  • El sistema cerrado utiliza un procesamiento suave para optimizar el rendimiento y preservar el contenido en relación con la muestra original.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Desagregador de tejidos
Velocidad ≤460 rpm
Tensión 24 V
Para uso exclusivo en investigación. No es para uso diagnóstico.