Learn More
Omarigliptin, MedChemExpress
Descripción
Omarigliptin(MK-3102) is a potent, selective and long-acting DPP-4 inhibitor with IC50 of 1.6 nM
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Omarigliptin |
| CAS | 1226781-44-7 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H20F2N4O3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | MK-3102 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (125.49 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N[C@@H]1[C@@H](C2=CC(F)=CC=C2F)OC[C@H](N3CC4=NN(S(=O)(C)=O)C=C4C3)C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 398.43 |
| Mostrar más |