Learn More
Ácido oleico, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 112-80-1 |
| Punto de ebullición | 360 °C (1013 hPa) |
| Temperatura de inflamación | 113 °C |
| Envase | Tambor de polietileno |
| Fórmula molecular | C18H34O2 |
| Cantidad | 25 kg |
| Clave InChI | ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N |
| según el método de USP | Cumplimiento |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O |
| Nombre IUPAC | ácido (9E)-octadec-9-enoico |
| Mostrar más |