Learn More
Olaparib, MedChemExpress
Código de producto. 16423468
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
2 g
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16423468 10 mg 10 miligramos
16410819 1 g 1 g
16450936 200 mg 200 miligramos
16431536 500 mg 500 miligramos
16449956 50 mg 50 miligramos
16474656 100 mg 100 miligramos
16450056 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16423468 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10162
MedChemExpress Olaparib (AZD2281; KU0059436) is a potent and orally active PARP inhibitor with IC50s of 5 and 1 nM for PARP1 and PARP2, respectively. Olaparib is an autophagy and mitophagy activator.
Olaparib (AZD2281
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olaparib
CAS 763113-22-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H23FN4O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo AZD2281 KU0059436
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (230.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 50 mg/mL (115.09 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 3.12 mg/mL (7.18 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=CC(CC(C2=C3C=CC=C2)=NNC3=O)=CC=C1F)N4CCN(C(C5CC5)=O)CC4
Peso molecular (g/mol) 434.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.46
Porcentaje de pureza 96.56%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death