Learn More
Olafertinib, MedChemExpress
Código de producto. 16493696
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493696 25 mg 25 miligramos
16470388 5 mg 5 miligramos
16467726 100 mg 100 miligramos
16427928 10 mg 10 miligramos
16423867 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493696 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19815
MedChemExpress Olafertinib is a third-generation EGFR TKI, with GI50 values of 5 nM (EGFR L858R/T790M), 10 nM (EGFR del19) and 689 nM (EGFR WT), respectively. Olafertinib has the potential for NSCLC research.
Olafertinib is a third-generation EGFR TKI, with GI50 values of 5 nM (EGFR L858R/T790M), 10 nM (EGFR del19) and 689 nM (EGFR WT), respectively. Olafertinib has the potential for NSCLC research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olafertinib
CAS 1660963-42-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H28F2N6O2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (235.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCCN1CCN(C2=C(F)C(F)=C(NC3=NC=C4C(C(C5=CC(NC(C=C)=O)=CC=C5)=CC=C4)=N3)C=C2)CC1
Peso molecular (g/mol) 530.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.57
Porcentaje de pureza 99.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.