Learn More
3M™ Barra absorbente flotante de aceite
Description
- Se utiliza para cubrir derrames grandes o como precaución en áreas donde pueden producirse derrames grandes.
- Perfecta para absorber aceite de áreas donde también puede haber agua.
- Una barreras absorbentes flotantes mediante conectores integrados para desplegarlas en áreas grandes.
- Resistente a los rayos UV para evitar el deterioro y la desintegración.
- Diseñada para su uso a largo plazo en acequias, arroyos, ríos, lagos, dársenas y muelles
- Rentable, ya que se recupera el aceite, no el agua
- Se puede utilizar en exteriores o en el interior de la planta.
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Barrera absorbente flotante |
| Color | Marrón |
| Diámetro (métrico) | 200 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Seguridad en el lugar de trabajo, prevención de derrames |
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Longitud (métrico) | 3 m |
| Modelo | T-270 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?