Learn More
3M™ Barra absorbente flotante de aceite
Código de producto. 17118650
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
200 mm
Longitud (métrico):
3 m
5 m
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
17118650 100 mm 3 m paquete de 4
17128650 200 mm 3 m paquete de 4
17108650 200 mm 5 m paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17118650 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000088228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    663.00€
    553.65€ / paquete de 4
    Ahorro 109.35€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una barrera absorbente flotante doble con dos tubos de 10,16 cm (4 in) de material absorbente de partículas envueltos en rejilla, protegida por una red resistente a los rayos UV
  • Se utiliza para cubrir derrames grandes o como precaución en áreas donde pueden producirse derrames grandes.
  • Perfecta para absorber aceite de áreas donde también puede haber agua.
  • Una barreras absorbentes flotantes mediante conectores integrados para desplegarlas en áreas grandes.
  • Resistente a los  rayos UV para  evitar el deterioro y la desintegración.
  • Diseñada para su uso a largo plazo en acequias, arroyos, ríos, lagos, dársenas y muelles
  • Rentable, ya que se recupera el aceite, no el agua
  • Se puede utilizar en exteriores o  en el interior de la planta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Barrera absorbente flotante
Color Marrón
Diámetro (métrico) 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Seguridad en el lugar de trabajo, prevención de derrames
Longitud (métrico) 3 m
Modelo T-280