Descripción
- Ayuda a eliminar los olores comunes de comida de las manos, lo que lo hace ideal para su uso en una cocina profesional.
- Sin fragancias ni colorantes añadidos, lo que significa que esta fórmula dermatológicamente probada con un pH agradable para la piel es suave para ella.
- Ahorre tiempo al personal con una recarga sin esfuerzo.
- Ayude a garantizar una buena higiene de las manos y reduzca el riesgo de contaminación ya que la botella sellada de fábrica tiene una nueva bomba para cada recarga y es plegable para reducir el volumen de desechos en un 70 %.
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Jabón de manos |
| Color | Transparente |
| Formulario | Líquido |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 6/Pk. |
| Tamaño | 1 L |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?