Learn More
ODF2L Antibody [PE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30598761 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30598761 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30598761 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347265PE
Rabbit Polyclonal Antibody
ODF2L Polyclonal antibody specifically detects ODF2L in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno ODF2L
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen dJ977L11.1, KIAA1229RP5-977L11.1, MGC111060, outer dense fiber of sperm tails 2-like, outer dense fiber protein 2-like
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno outer dense fiber of sperm tails 2-like. (Uniprot# Q9ULJ1)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57489
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG