Descripción
Odf1 Polyclonal specifically detects Odf1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Odf1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | cancer/testis antigen 133, CT133, HSPB10, MGC129928, MGC129929, ODF, ODF2, ODF27, ODFP, ODFPG, ODFPGA, ODFPGB, outer dense fiber of sperm tails 1, outer dense fiber of sperm tails, 27-kD, outer dense fiber protein 1, outer dense fibre of sperm tails 1, RT7, SODF |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 80-180 of human ODF1 (NP_077721.2). LYCLRPSLRSLERKAIRAIEDEKRELAKLRRTTNRILASSCCSSNILGSVNVCGFEPDQVKVRVKDGKVCVSAERENRYDCLGSKKYSYMNICKEFSLPPC |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Show More |