Descripción
- Grupo octílico acoplado a gránulos de 4 % de agarosa entrecruzada a través de enlace de éter
- Tamaño de partículas medio: 90 μm
- Concentración de ligando de 40 μmol/ml de medio drenado
- Estable en todos los tampones acuosos y aditivos de uso común como 8 M urea y 6 M clorhidrato de guanidina
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Octyl Sepharose CL-4 B |
| Para utilizar con (aplicación) | Para interacción hidrófoba de cromatografía |
| Cantidad | 200 ml |
| Tipo de ligando | Octil |
| Tamaño de partículas | 45 μm-165 μm |
| Intervalo de pH | De 3 a 12 |
| Tipo de soporte | Agarosa entrecruzada al 4 % |
| Requisitos de almacenamiento | De 4 °C a 30 °C, etanol al 20 % o 0,1 M de NaOH |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Octyl Sepharose CL-4B, 200 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol