Descripción
- Los ligandos para HIC se acoplan a unidades de monosacáridos a través de sus correspondientes glicidiléteres y dan como resultado matrices sin cargas y enlaces etéreos estables entre los ligandos y la agarosa
- El derivado de octilo le otorga una selectividad diferente y complementaria a los productos de la serie Sepharose Fast Flow para HIC
- Resina a base de agarosa entrecruzada al 4 %
- Compatible con aplicaciones industriales y bien considerado en procesos aprobados
- Disponible en una amplia gama de tamaños de paquetes a granel y formatos preempaquetados para facilitar el proceso de ampliación y desarrollo
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 200 ml |
| Estabilidad | Estable en los tampones acuosos más usados: 1 M de NaOH, isopropanol al 30 %, etanol al 70 %, 6 M de clorhidrato de guanidina, acetonitrilo al 30 %, 1 mM de HCl |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la captura y purificación intermedia de proteínas más grandes |
| Requisitos de almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
| Tipo de producto | Octil Sepharose 4 medios de flujo rápido |
| Caudal | 150 a 250 cm/μHo |
| Tamaño de partículas | 45-165 μm |
| Altura del lecho (imperial) | 9,84 in |
| Altura del lecho (métrico) | 25 cm |
| Presión máxima | 100 kPa |
| Mostrar más |