Learn More
Octametilferroceno, TRC
Código de producto. 30137054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137054 1 g 1 g
17971515 500 mg 500 miligramos
17922395 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137054 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2360051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59568-28-4
Fórmula molecular C18H26Fe
Peso molecular (g/mol) 298.24
Sinónimo 1,1',2,2',3,3',4,4'-Octamethylferrocene, sym-Octamethylferrocene, Bis(tetramethylcyclopentadienyl)iron(II)
Nombre IUPAC 1,1′,2,2′,3,3′,4,4′-octametilferroceno
SMILES CC12=[CH]3[C-]4(C)C5(C)=C1(C)[Fe+2]36789254[CH]%10=C9(C)C8(C)=C7(C)[C-]%106C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octamethylferrocene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C9H13.Fe/c2*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h2*5H,1-4H3;/q2*-1;+2
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.14