Código de producto. 11984391
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
11984391
1 L
Frasco de vidrio
1 litro
10625372
5 mL
Frasco de vidrio
5 ml
10205420
250 mL
Frasco de vidrio
250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto.
11984391
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
129290010
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 593-45-3 | C18 H38 | 254.5 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS
593-45-3
Fórmula molecular
C18 H38
Peso molecular (g/mol)
254.5
Clave InChI
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group
PubChem CID
11635
ChEBI
CHEBI:32926
Nombre IUPAC
octadecano
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Octadecane
Punto de fusión
28.0°C to 31.0°C
Color
Blanco
Densidad
0.7770g/mL
Punto de ebullición
317.0°C
Temperatura de inflamación
166°C
Espectro infrarrojo
Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo
99% min. (GC)
Envase
Frasco de vidrio
Fórmula lineal
CH3 (CH2 )1 6 CH3
Cantidad
1 L
Beilstein
01,173
Gravedad específica
0.777
Información de solubilidad
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone and diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula)
254.5
Porcentaje de pureza
99+%
Forma física
Sólido de baja fusión cristalino
Mostrar más
Mostrar menos
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
P331-NO provocar el vómito.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .