Learn More
Octadecano, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10625372 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10625372 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10205420 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
11984391 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10625372 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129290050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 593-45-3 | C18H38 | 254.5 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-45-3
Fórmula molecular C18H38
Peso molecular (g/mol) 254.5
Clave InChI RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group
PubChem CID 11635
ChEBI CHEBI:32926
Nombre IUPAC octadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octadecane
Punto de fusión 28.0°C to 31.0°C
Color Blanco
Densidad 0.7770g/mL
Punto de ebullición 317.0°C
Temperatura de inflamación 166°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)16CH3
Cantidad 5 mL
Beilstein 01,173
Gravedad específica 0.777
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone and diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.5
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Octadecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.