Learn More
Octacosano, 99+%
Código de producto. 10245320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10245320 5 g Frasco de vidrio 5 g
10306680 25 g Frasco de vidrio 25 g
10403255 100 g Frasco de vidrio 100 g
13458338 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10245320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129270050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 630-02-4 | C28H58 | 394,77 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 630-02-4
Fórmula molecular C28H58
Peso molecular (g/mol) 394.77
Número MDL MFCD00009355
Clave InChI ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octacosane, n-octcosane, unii-vff49836p8, ch3-ch2 26-ch3, octacosane, analytical standard, ccris 680, octacosane, n, octacosane, heptacosane, methyl, n-octacosane 10g
PubChem CID 12408
ChEBI CHEBI:32943
Nombre IUPAC octacosano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octacosane
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 61.0°C to 64.0°C
Color Blanco
Densidad 0.8067g/mL
Punto de ebullición 440.0°C
Temperatura de inflamación 227°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)26CH3
Cantidad 5 g
Beilstein 01,I,71
Gravedad específica 0.8067
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.76
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Escamas brillantes o polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación