Learn More
Octacarbonilo de dicobalto, estabilizado con 1 a 5 % de hexano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15431037 2.5 g 2.50 g
11342148 25 g 25 g
11352148 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013060.88
Solicitar formato a granel o personalizado
Como catalizador en el proceso de oxo, y en las sales de cobalto de alta pureza
As a catalyst in oxo process, and in high-purity cobalt saltsOctacarbonyldicobalt is used as a catalyst for hydroformylation. It plays an important role in promoting both the Nicholas reaction and the Pauson-Khand reaction. It acts as a reagent and catalyst in organometallic chemistry and organic synthesis. It is involved as an alkyne protecting group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10210-68-1
Número MDL MFCD00016024
Sinónimo carbon monoxide; cobalt 2+, dicobalt octacarbonyl stabilised with hexane, cobalt carbonyl, moistened with hexane hexane co
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octacarbonyldicobalt
Nombre de nota Stabilized with 1 to 5% hexane
Punto de fusión ∼51°C (decomposition)
Color Rojo a naranja
Densidad 1.73 g/mL
Temperatura de inflamación -13°C (-9°F)
Fórmula lineal Co2(CO)8
Cantidad 2.5 g
Número UN UN3124
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water; Soluble in alcohol,ether and carbon disulfideSoluble in ether,naphtha and carbon disulfide; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.95
Forma física cristalino/a/s
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.